Print…
Oxido de Trifenilfosfina ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0625-25G T0625-500G T0625-100G
TCIAT0625-25GEA 17 EUR
TCIAT0625-25G TCIAT0625-500G TCIAT0625-100G
Oxido de Trifenilfosfina ≥98.0% (por GC)
Oxido de Trifenilfosfina
Fórmula: C₁₈H₁₅OP
Ponto de ebulição: ? 360 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 155…158 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 180 °C
Número MDL : MFCD00002080
Número CAS: 791-28-6
EINECS: 212-338-8
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=270c01dafb4113daf9a0693feaf896703c3d83fd&vid=270c01dafb4113daf9a0693feaf896703c3d83fd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C