Print…
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Tetrabutylammonium hexafluorophosphate(V), Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
T1279-25G T1279-250G
TCIAT1279-25GEA 28 EUR
TCIAT1279-25G TCIAT1279-250G
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
Fórmula: C₁₆H₃₆F₆NP
Peso Molecular: 387.43 g/mol
Ponto de Fusão: 245°C
Número MDL : MFCD00011748
Número CAS: 3109-63-5
EINECS: 221-472-6
UN: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8957bd1b668522b57fa4f5dee186d43005f301c&vid=c8957bd1b668522b57fa4f5dee186d43005f301c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %