Print…
Iodeto de Tetrapropilamonio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tetra-n-propylammonium iodide
T0172-25G T0172-100G
TCIAT0172-25GEA 50 EUR
TCIAT0172-25G TCIAT0172-100G
Iodeto de Tetrapropilamonio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Iodeto de Tetrapropilamonio
Fórmula: C₁₂H₂₈IN
Peso Molecular: 313.27 g/mol
Ponto de Fusão: 283
Número MDL : MFCD00011842
Número CAS: 631-40-3
EINECS: 211-157-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d9d38f6ec9826bd8e9617e0013c6bf06501f68e&vid=3d9d38f6ec9826bd8e9617e0013c6bf06501f68e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency