Print…
Tetrapentylammonium iodide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1011-25G T1011-5G
TCIAT1011-25GEA 172 EUR
TCIAT1011-25G TCIAT1011-5G
Tetrapentylammonium iodide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Tetrapentylammonium iodide
Fórmula: C₂₀H₄₄IN
Ponto de Fusão: 135…137 °C
Densidade: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00041980
Número CAS: 2498-20-6
EINECS: 219-688-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=245150758981c440837f15ac69ecbdfea3e4ff24&vid=245150758981c440837f15ac69ecbdfea3e4ff24&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 138.0 deg-C