Print…
Tetrahexylammonium iodide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tetra-n-hexylammonium iodide
T1010-25G T1010-5G
TCIAT1010-25GEA 97 EUR
TCIAT1010-25G TCIAT1010-5G
Tetrahexylammonium iodide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Tetrahexylammonium iodide
Fórmula: C₂₄H₅₂IN
Peso Molecular: 481.59 g/mol
Ponto de Fusão: 105.4
Número MDL : MFCD00041981
Número CAS: 2138-24-1
EINECS: 218-382-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa77a6629c2b271b93af87da0eb8461431b8d572&vid=aa77a6629c2b271b93af87da0eb8461431b8d572&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency