Print…
Tetrabutylammonium perchlorate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0836-25G T0836-500G T0836-100G
TCIAT0836-25GEA 47 EUR
TCIAT0836-25G TCIAT0836-500G TCIAT0836-100G
Tetrabutylammonium perchlorate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Tetrabutylammonium perchlorate
Fórmula: C₁₆H₃₆ClNO₄
Ponto de Fusão: 210 °C
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00038722
Número CAS: 1923-70-2
EINECS: 217-655-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=297a6a3b04a7287f82b5518dce8db8a79437fe51&vid=297a6a3b04a7287f82b5518dce8db8a79437fe51&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %