Print…
Tetrapentylammonium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Tetraamylammonium chloride, Tetrapentylammonium chloride
T1433-25G T1433-5G
TCIAT1433-25GEA 243 EUR
TCIAT1433-25G TCIAT1433-5G
Tetrapentylammonium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Tetrapentylammonium chloride
Fórmula: C₂₀H₄₄ClN
Peso Molecular: 334.03 g/mol
Ponto de Fusão: 139.85
Número MDL : MFCD00011857
Número CAS: 4965-17-7
EINECS: 225-606-4
UN: 2811
ADR: 6.1 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=807bc1f17f6ef176de7ae0065791258c08f0ba01&vid=807bc1f17f6ef176de7ae0065791258c08f0ba01&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency