Print…
Dodecyltrimethylammonium chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (1-Dodecyl)trimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethyldodecan-1-aminium chloride, DTAC
D1016-25G D1016-500G
TCIAD1016-25GEA 34 EUR
TCIAD1016-25G TCIAD1016-500G
Dodecyltrimethylammonium chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Dodecyltrimethylammonium chloride
Fórmula: C₁₅H₃₄ClN
Peso Molecular: 263.89 g/mol
Ponto de Fusão: 246°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00041974
Número CAS: 112-00-5
EINECS: 203-927-0
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ea00cf360ab1ad0465e804b637abe07e6201e53&vid=2ea00cf360ab1ad0465e804b637abe07e6201e53&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency
Water max. 3.0 %
pH 4.0 to 7.5 (50 g/L, 25 deg-C)