Print…
Tetraethylammonium tetrahydroborate ≥90.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Tetraethylammonium borohydride, Tetraethylammonium tetrahydridoborate
T0837-25G T0837-5G
TCIAT0837-25GEA 181 EUR
TCIAT0837-25G TCIAT0837-5G
Tetraethylammonium tetrahydroborate ≥90.0% (por análise titulométrica)
Tetraethylammonium tetrahydroborate
Fórmula: C₈H₂₄BN
Número MDL : MFCD00031600
Número CAS: 17083-85-1
EINECS: 241-140-4
UN: 3131
ADR: 4.3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=674019dff4dddd420623dbb68c836cb849fe930b&vid=674019dff4dddd420623dbb68c836cb849fe930b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 90.0 %