Print…
1,4-Bis(difenilfosfino)butano ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: DPPB, 1,4-Bis(diphenylphosphino)butane, Butylenebis(diphenylphosphine), Bis(1,2-diphenylphosphino)butane, Butane-1,3-diylbis(diphenylphosphine)
B1246-25G B1246-5G
TCIAB1246-25GEA 122 EUR
TCIAB1246-25G TCIAB1246-5G
1,4-Bis(difenilfosfino)butano ≥98.0% (por GC)
1,4-Bis(difenilfosfino)butano
Fórmula: C₂₈H₂₈P₂
Peso Molecular: 426.48 g/mol
Ponto de Fusão: 195
Número MDL : MFCD00003051
Número CAS: 7688-25-7
EINECS: 231-698-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb3053c4173bd5d2153902c85d73d347b9631ae1&vid=eb3053c4173bd5d2153902c85d73d347b9631ae1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C