Print…
4-Aminoantipirina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone, 4-Aminophenazone
A0256-25G A0256-500G
TCIAA0256-25GEA 40 EUR
TCIAA0256-25G TCIAA0256-500G
4-Aminoantipirina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
4-Aminoantipirina
Fórmula: C₁₁H₁₃N₃O
Peso Molecular: 203.24 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003145
Número CAS: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Merck Index: 14,00591
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a94b41fb0d5a1f409308b793ef1610e86cfe4a1&vid=3a94b41fb0d5a1f409308b793ef1610e86cfe4a1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystalline
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 107.0 to 110.0 deg-C