Print…
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(Piperazin-1-yl)phenol, p-(1-Piperazinyl)phenol, 4-(1-Piperazinyl)phenol
H0891-25G H0891-250G
TCIAH0891-25GEA 64 EUR
TCIAH0891-25G TCIAH0891-250G
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine ≥98.0% (por GC)
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O
Ponto de Fusão: 218…220 °C
Número MDL : MFCD00066156
Número CAS: 56621-48-8
EINECS: 260-289-6
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17e0b58af541c85e89fb66f386ff23d4353a5a36&vid=17e0b58af541c85e89fb66f386ff23d4353a5a36&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %