Print…
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
M2135-25G M2135-5G
TCIAM2135-25GEA 206 EUR
TCIAM2135-25G TCIAM2135-5G
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine
Fórmula: C₁₁H₁₆N₂O
Ponto de ebulição: 145°C
Densidade: 1,082 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 91°C
Número MDL : MFCD00040733
Número CAS: 16015-71-7
EINECS: 240-154-8
UN: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b2b81a07ff60e0c4553a03b146d79e20735ec1a&vid=2b2b81a07ff60e0c4553a03b146d79e20735ec1a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %