Print…
1-(4-Nitrophenyl)piperazine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0694-25G N0694-5G
TCIAN0694-25GEA 72 EUR
TCIAN0694-25G TCIAN0694-5G
1-(4-Nitrophenyl)piperazine ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-(4-Nitrophenyl)piperazine
Fórmula: C₁₀H₁₃N₃O₂
Número MDL : MFCD00005961
Número CAS: 6269-89-2
EINECS: 228-443-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6955a6e9d9ca8f3166efb1eb0a22819c9d0f8a0a&vid=6955a6e9d9ca8f3166efb1eb0a22819c9d0f8a0a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C