Print…
PIPES sal monossódico
Fornecedor: G Biosciences
RC-080 RC-079
RC-080EA 608 EUR
RC-080 RC-079
PIPES sal monossódico
PIPES sal monossódico
Fórmula: C₈H₁₇N₂NaO₆S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065472
Número CAS: 10010-67-0
EINECS: 233-005-3