Print…
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0812-25G P0812-500G P0812-100G
TCIAP0812-25GEA 17 EUR
TCIAP0812-25G TCIAP0812-500G TCIAP0812-100G
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine ≥99.0% (por GC)
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Fórmula: C₆H₁₄N₂O
Ponto de ebulição: 246°C
Ponto de Fusão: –38 °C
Densidade: 1,0595 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 124°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005970
Número CAS: 103-76-4
EINECS: 203-142-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9fd9fef9d92b9dc9516b8c9b29fbed1f05df611&vid=f9fd9fef9d92b9dc9516b8c9b29fbed1f05df611&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %