3-Cyclohexyl-1-propanol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
C1166-25ML
C1166-5ML
C1166-100ML
TCIAC1166-25MLEA
73
EUR
TCIAC1166-25ML
TCIAC1166-5ML
TCIAC1166-100ML
3-Cyclohexyl-1-propanol ≥99.0% (por GC)
3-Cyclohexyl-1-propanol
Fórmula:
C₉H₁₈O Ponto de ebulição: 223°C Ponto de Fusão: –60 °C Densidade: 0,9259 g/cm³ (0 °C) Ponto de Inflamação: 101°C |
Número MDL :
MFCD00001528 Número CAS: 1124-63-6 EINECS: 214-401-5 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |