Print…
Cyclopropyl methyl ketone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Cyclopropylethanone
C0985-25ML C0985-500ML C0985-100ML
TCIAC0985-25MLEA 29 EUR
TCIAC0985-25ML TCIAC0985-500ML TCIAC0985-100ML
Cyclopropyl methyl ketone ≥98.0% (por GC)
Cyclopropyl methyl ketone
Fórmula: C₅H₈O
Ponto de ebulição: 110°C
Ponto de Fusão: –68 °C
Densidade: 0,899 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 13°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001297
Número CAS: 765-43-5
EINECS: 212-146-4
UN: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d83d04a3f4532b09e89240c07570a7ec9929d18f&vid=d83d04a3f4532b09e89240c07570a7ec9929d18f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %