Print…
Tetracloro-o-benzoquinona ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0970-25G T0970-5G
TCIAT0970-25GEA 713 EUR
TCIAT0970-25G TCIAT0970-5G
Tetracloro-o-benzoquinona ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Tetracloro-o-benzoquinona
Fórmula: C₆Cl₄O₂
Ponto de ebulição: 312 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 126…129 °C
Densidade: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00001646
Número CAS: 2435-53-2
EINECS: 219-424-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c9abdacfe17cf0c62f3a6d56626939c14b28e8c&vid=8c9abdacfe17cf0c62f3a6d56626939c14b28e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency