Print…
Tetracloro-p-benzoquinona ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Tetrachloroquinone, 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzoquinone, 4-Chloranil, p-Chloranil, 2,3,5,6-Tetrachlorobenzo-1,4-quinone, Tetrachloro-1,4-benzoquinone
T0061-25G T0061-500G
TCIAT0061-25GEA 17 EUR
TCIAT0061-25G TCIAT0061-500G
Tetracloro-p-benzoquinona ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Tetracloro-p-benzoquinona
Fórmula: C₆Cl₄O₂
Ponto de ebulição: 270 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 297°C
Densidade: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001594
Número CAS: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02078
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=281ea4ae1f78d014fdf3e547a722e53f62829cc1&vid=281ea4ae1f78d014fdf3e547a722e53f62829cc1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Toluene almost transparency