Print…
2-tert-Butyl-p-cresol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-tert-Butyl-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-tert-Butyl-4-methylphenol, 3-tert-Butyl-4-hydroxytoluene
B0910-25G B0910-500G
TCIAB0910-25GEA 16 EUR
TCIAB0910-25G TCIAB0910-500G
2-tert-Butyl-p-cresol ≥98.0% (por GC)
2-tert-Butyl-p-cresol
Fórmula: C₁₁H₁₆O
Peso Molecular: 164.25 g/mol
Ponto de ebulição: 244
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002381
Número CAS: 2409-55-4
EINECS: 219-314-6
UN: 2430
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=053c85f9d90e4199125c2369a142adea3a0f53b5&vid=053c85f9d90e4199125c2369a142adea3a0f53b5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency