Print…
6-tert-Butyl-o-cresol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-(tert-Butyl)-6-methylphenol, 2-tert-Butyl-6-methylphenol
B0728-25G B0728-500G
TCIAB0728-25GEA 16 EUR
TCIAB0728-25G TCIAB0728-500G
6-tert-Butyl-o-cresol ≥99.0% (por GC)
6-tert-Butyl-o-cresol
Fórmula: C₁₁H₁₆O
Peso Molecular: 164,25
Ponto de ebulição: 227
Densidade: 0.967
Número MDL : MFCD00002239
Número CAS: 2219-82-1
EINECS: 218-734-7
UN: 2430
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a8e3aca2917e7627c6b7f29cd70543ade20691&vid=63a8e3aca2917e7627c6b7f29cd70543ade20691&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %