Print…
4'-Ethylacetophenone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Ethylacetophenone, p-Ethylacetophenone
E0318-25ML E0318-500ML
TCIAE0318-25MLEA 35 EUR
TCIAE0318-25ML TCIAE0318-500ML
4'-Ethylacetophenone ≥97.0% (por GC)
4'-Ethylacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₂O
Ponto de ebulição: 239°C
Densidade: 0,9719 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: 90°C
Número MDL : MFCD00009262
Número CAS: 937-30-4
EINECS: 213-326-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c981b5a59c6fe25059d1f09b1cb819e6c09a82ad&vid=c981b5a59c6fe25059d1f09b1cb819e6c09a82ad&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %