Print…
ω-Bromo-4-methylacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: α-Bromo-4-methylacetophenone, Bromomethyl p-methylphenyl ketone, 2-Bromo-4'-methylacetophenone, 2-Bromo-1-(p-tolyl)ethanone, 4-Methylphenacyl bromide
B2107-25G B2107-5G
TCIAB2107-25GEA 105 EUR
TCIAB2107-25G TCIAB2107-5G
ω-Bromo-4-methylacetophenone ≥98.0% (por GC)
ω-Bromo-4-methylacetophenone
Fórmula: C₉H₉BrO
Ponto de ebulição: 159°C
Ponto de Fusão: 95…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000203
Número CAS: 619-41-0
EINECS: 210-595-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=738c243b875b6e5f93cc7e3c4a7aef84c6a3788e&vid=738c243b875b6e5f93cc7e3c4a7aef84c6a3788e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency