Print…
4'-Phenylacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Acetylbiphenyl, 1-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)ethanone, 4-Biphenylyl methyl ketone, 4'-Phenylacetophenone, p-Phenylacetophenone, 4-Acetyl-biphenyl
A1025-25G A1025-250G
TCIAA1025-25GEA 20 EUR
TCIAA1025-25G TCIAA1025-250G
4'-Phenylacetophenone ≥98.0% (por GC)
4'-Phenylacetophenone
Fórmula: C₁₄H₁₂O
Ponto de ebulição: 168°C
Ponto de Fusão: 118…121 °C
Densidade: 1,251 g/cm³ (0 °C)
Número MDL : MFCD00008749
Número CAS: 92-91-1
EINECS: 202-202-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25722b7e00f16371c69e2b9c05e2cf110fedc583&vid=25722b7e00f16371c69e2b9c05e2cf110fedc583&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C