Print…
5-Phenyl-1-pentanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
P1325-25G P1325-5G
TCIAP1325-25GEA 433 EUR
TCIAP1325-25G TCIAP1325-5G
5-Phenyl-1-pentanol ≥98.0% (por GC)
5-Phenyl-1-pentanol
Fórmula: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂OH
Ponto de ebulição: 152°C
Densidade: 0,975 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002979
Número CAS: 10521-91-2
EINECS: 234-064-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e66772f72075e819fb45c56ada4b51a06c1ebc57&vid=e66772f72075e819fb45c56ada4b51a06c1ebc57&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %