4-Iodo-o-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Amino-5-iodotoluene, 4-Iodo-2-methylaniline
I0690-25G
I0690-5G
TCIAI0690-25GEA
91
EUR
TCIAI0690-25G
TCIAI0690-5G
4-Iodo-o-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Iodo-o-toluidine
Fórmula:
C₇H₈IN Ponto de ebulição: 279 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 91…92 °C |
Número MDL :
MFCD00025299 Número CAS: 13194-68-8 EINECS: 236-154-2 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Purple to Dark purple to Dark red powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 85.0 to 91.0 deg-C |