2-Chloro-4'-fluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
C1977-25G
C1977-5G
TCIAC1977-25GEA
50
EUR
TCIAC1977-25G
TCIAC1977-5G
2-Chloro-4'-fluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Fórmula:
C₈H₆ClFO Ponto de ebulição: 247 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 45 °C |
Número MDL :
MFCD00011652 Número CAS: 456-04-2 EINECS: 207-256-4 ADR: 8,II |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 48.0 to 52.0 deg-C |