2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
D2750-25G
D2750-5G
TCIAD2750-25GEA
63
EUR
TCIAD2750-25G
TCIAD2750-5G
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone ≥97.0% (por GC)
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone
Fórmula:
C₈H₅Cl₂FO Peso Molecular: 207.03 g/mol |
Número MDL :
MFCD02093760 Número CAS: 290835-85-7 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |