Print…
2,6-Dibromo-p-toluidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3577-25G D3577-5G
TCIAD3577-25GEA 125 EUR
TCIAD3577-25G TCIAD3577-5G
2,6-Dibromo-p-toluidine ≥98.0% (por GC)
2,6-Dibromo-p-toluidine
Fórmula: C₇H₇Br₂N
Ponto de ebulição: 296 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 79 °C
Número MDL : MFCD00007641
Número CAS: 6968-24-7
EINECS: 230-182-9
Encomendar
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C