Print…
Benzenesulphonamide ≥98.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0028-25G B0028-500G
TCIAB0028-25GEA 31 EUR
TCIAB0028-25G TCIAB0028-500G
Benzenesulphonamide ≥98.0% (por base de azoto total)
Benzenesulphonamide
Fórmula: C₆H₇NO₂S
Ponto de Fusão: 149…152 °C
Número MDL : MFCD00007930
Número CAS: 98-10-2
EINECS: 202-637-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ccd4216e30fd98811217ce8a54b1a2a0d1842c7&vid=7ccd4216e30fd98811217ce8a54b1a2a0d1842c7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 151.0 to 154.0 deg-C