Print…
Benzeneselenenyl chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Phenylselenium chloride, Phenylselenenyl chloride, Chloroselenobenzene, Phenylselenyl chloride
P1091-25G P1091-5G
TCIAP1091-25GEA 195 EUR
TCIAP1091-25G TCIAP1091-5G
Benzeneselenenyl chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Benzeneselenenyl chloride
Fórmula: (C₆H₅)SeCl
Peso Molecular: 191.52 g/mol
Ponto de ebulição: 95°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000478
Número CAS: 5707-04-0
EINECS: 227-196-2
UN: 2928
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdf1a3f37291c48ae3f981a9a805585e94e47e43&vid=cdf1a3f37291c48ae3f981a9a805585e94e47e43&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 59.0 to 64.0 deg-C