Print…
Benzeneselenenyl bromide ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
P1322-25G P1322-5G
TCIAP1322-25GEA 371 EUR
TCIAP1322-25G TCIAP1322-5G
Benzeneselenenyl bromide ≥97.0% (por análise titulométrica)
Benzeneselenenyl bromide
Fórmula: (C₆H₅)SeBr
Ponto de ebulição: 107°C
Ponto de Fusão: 57…60 °C
Densidade: 1,898 g/cm³ (65.5 °C)
Número MDL : MFCD00000047
Número CAS: 34837-55-3
EINECS: 252-238-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e394b3769ed10e67e4ede57e130b88f54fdffbbf&vid=e394b3769ed10e67e4ede57e130b88f54fdffbbf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity