Print…
4-Fluoro-2-methoxyphenol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0436-1G F0436-5G
TCIAF0436-1GEA 19 EUR
TCIAF0436-1G TCIAF0436-5G
4-Fluoro-2-methoxyphenol ≥97.0% (por GC)
4-Fluoro-2-methoxyphenol
Fórmula: C₇H₇FO₂
Ponto de Inflamação: 101°C
Número MDL : MFCD00070797
Número CAS: 450-93-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e2136ca9411eb18a818999ce3b8e673a666d7ed&vid=8e2136ca9411eb18a818999ce3b8e673a666d7ed&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %