Print…
2,3-Difluoro-6-nitrophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2705-25G D2705-5G
TCIAD2705-25GEA 193 EUR
TCIAD2705-25G TCIAD2705-5G
2,3-Difluoro-6-nitrophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,3-Difluoro-6-nitrophenol
Fórmula: C₆H₃F₂NO₃
Ponto de Fusão: 61 °C
Número MDL : MFCD00042255
Número CAS: 82419-26-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=182a8aff0d0abf52af1bfe3836b8e59742cb6284&vid=182a8aff0d0abf52af1bfe3836b8e59742cb6284&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity