Print…
5-Nitroisophthalic acid ≥99.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0520-25G N0520-500G
TCIAN0520-25GEA 22 EUR
TCIAN0520-25G TCIAN0520-500G
5-Nitroisophthalic acid ≥99.0% (por HPLC)
5-Nitroisophthalic acid
Fórmula: C₈H₅NO₆
Ponto de Fusão: 260…264 °C
Número MDL : MFCD00007254
Número CAS: 618-88-2
EINECS: 210-568-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85225b77c38e56d4f6293e1f7d9d9b1c01fc4469&vid=85225b77c38e56d4f6293e1f7d9d9b1c01fc4469&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency