Print…
Dimethyl-5-hydroxyisophthalate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H1007-25G H1007-250G
TCIAH1007-25GEA 31 EUR
TCIAH1007-25G TCIAH1007-250G
Dimethyl-5-hydroxyisophthalate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Dimethyl-5-hydroxyisophthalate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₅
Número MDL : MFCD00134367
Número CAS: 13036-02-7
EINECS: 235-899-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21284d679915ebaf5f238ce1c80b9aebd8103c79&vid=21284d679915ebaf5f238ce1c80b9aebd8103c79&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity