Print…
Dimethyl isophthalate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isophthalic acid dimethyl ester
I0157-25G I0157-500G
TCIAI0157-25GEA 17 EUR
TCIAI0157-25G TCIAI0157-500G
Dimethyl isophthalate ≥99.0% (por GC)
Dimethyl isophthalate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 124°C
Ponto de Fusão: 61…63 °C
Densidade: 1,186 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008433
Número CAS: 1459-93-4
EINECS: 215-951-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cd642a8241d6263620a88d10ccb3283b893dffb&vid=5cd642a8241d6263620a88d10ccb3283b893dffb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency