Print…
3,4,5-Trihidroxibenzoato de propilo ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Gallic acid propyl ester, Propyl gallate, Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Progalline P, N-Propyl gallate
G0018-25G G0018-500G
TCIAG0018-25GEA 27 EUR
TCIAG0018-25G TCIAG0018-500G
3,4,5-Trihidroxibenzoato de propilo ≥98.0% (por análise titulométrica)
3,4,5-Trihidroxibenzoato de propilo
Fórmula: C₁₀H₁₂O₅
Ponto de ebulição: 449 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 145…148 °C
Densidade: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002196
Número CAS: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Index: 14,07859
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4441acd708e4907c135e3b46021439477e2fe4e4&vid=4441acd708e4907c135e3b46021439477e2fe4e4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
Drying loss max. 1.0 %