Print…
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl gallate, Gallic acid methyl ester, Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
G0017-25G G0017-500G G0017-100G
TCIAG0017-25GEA 18 EUR
TCIAG0017-25G TCIAG0017-500G TCIAG0017-100G
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate
Fórmula: C₈H₈O₅
Peso Molecular: 184.15 g/mol
Ponto de ebulição: 450
Número MDL : MFCD00002194
Número CAS: 99-24-1
EINECS: 202-741-7
Merck Index: 14,04345
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dcd980fd897e3c6309d5917ba0c366ac74b0f2a&vid=5dcd980fd897e3c6309d5917ba0c366ac74b0f2a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 199.0 to 205.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency