Print…
4-Cloro-2-fluorofenol 98,0 GC, T
Fornecedor: TCI
Atenção
C2264-25G C2264-5G
TCIAC2264-25GEA 208 EUR
TCIAC2264-25G TCIAC2264-5G
4-Cloro-2-fluorofenol 98,0 GC, T
4-Cloro-2-fluorofenol
Fórmula: C₆H₄ClFO
Peso Molecular: 146.55 g/mol
Ponto de ebulição: 104°C
Ponto de Fusão: 20°C
Ponto de Inflamação: 81°C
Número MDL : MFCD00075030
Número CAS: 348-62-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=065f6e7d8e4fabdd1b582f6f4c11797748d76a75&vid=065f6e7d8e4fabdd1b582f6f4c11797748d76a75&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %