Print…
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3802-25G D3802-5G
TCIAD3802-25GEA 185 EUR
TCIAD3802-25G TCIAD3802-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (por GC)
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₄Cl₂F₃NO
Número MDL : MFCD00190128
Número CAS: 99479-66-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7fc5fcbe915073edb07f013035ee67cd537073b4&vid=7fc5fcbe915073edb07f013035ee67cd537073b4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 30.0 to 34.0 deg-C