Print…
4-Bromo-2-nitrophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2363-25G B2363-5G
TCIAB2363-25GEA 110 EUR
TCIAB2363-25G TCIAB2363-5G
4-Bromo-2-nitrophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Bromo-2-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄BrNO₃
Ponto de ebulição: 259 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 90…94 °C
Número MDL : MFCD00082540
Número CAS: 7693-52-9
EINECS: 231-707-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0b1c4256b9f8b4c930f8edc5af4c07b4a6154e4&vid=c0b1c4256b9f8b4c930f8edc5af4c07b4a6154e4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C