Print…
4-Bromo-2-iodoaniline ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
B3164-1G B3164-5G
TCIAB3164-1GEA 29 EUR
TCIAB3164-1G TCIAB3164-5G
4-Bromo-2-iodoaniline ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
4-Bromo-2-iodoaniline
Fórmula: C₆H₅BrIN
Número MDL : MFCD02093764
Número CAS: 66416-72-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78cf5f3186260da00c85c735e6ff80dc11302d96&vid=78cf5f3186260da00c85c735e6ff80dc11302d96&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point gt. 68.0 to 72.0 deg-C