Print…
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3786-25G B3786-5G
TCIAB3786-25GEA 90 EUR
TCIAB3786-25G TCIAB3786-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₅BrF₃NO
Ponto de ebulição: 115°C
Número MDL : MFCD00179338
Número CAS: 175278-09-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c90516275c07be70e87f775b74dc9680da67497&vid=3c90516275c07be70e87f775b74dc9680da67497&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %