Print…
4-Phenylmorpholine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
P0196-25G P0196-100G
TCIAP0196-25GEA 29 EUR
TCIAP0196-25G TCIAP0196-100G
4-Phenylmorpholine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Phenylmorpholine
Fórmula: C₁₀H₁₃NO
Ponto de ebulição: 270°C
Ponto de Fusão: 51…54 °C
Densidade: 1,058 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006166
Número CAS: 92-53-5
EINECS: 202-164-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8444787caf54ecb9bfde0533877c62bfcf4e0a4&vid=d8444787caf54ecb9bfde0533877c62bfcf4e0a4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 59.0 deg-C