Print…
MES ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
M0606-25G M0606-250G
TCIAM0606-25GEA 20 EUR
TCIAM0606-25G TCIAM0606-250G
MES ≥99.0% (por análise titulométrica)
MES
Fórmula: C₆H₁₃NO₄S
Ponto de Fusão: 316°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006181
Número CAS: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2814d50ce8dbab16b641b2ac981f96ec142c9da0&vid=2814d50ce8dbab16b641b2ac981f96ec142c9da0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency