Print…
Ethyl cinnamate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: NSC 6773, 3-Phenyl-acrylicacidethylester, Ethyl 3-phenyl-2-propenoate, Cinnamic acid ethyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester
C0359-25G C0359-500G C0359-100G
TCIAC0359-25GEA 32 EUR
TCIAC0359-25G TCIAC0359-500G TCIAC0359-100G
Ethyl cinnamate ≥99.0% (por GC)
Ethyl cinnamate
Fórmula: C₁₁H₁₂O₂
Peso Molecular: 176.21 g/mol
Ponto de ebulição: 271°C
Ponto de Fusão: 10°C
Ponto de Inflamação: 137°C
Número MDL : MFCD00009189
Número CAS: 103-36-6
EINECS: 203-104-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be1411b4fc0cb42d07251bf6929282b180ad5a84&vid=be1411b4fc0cb42d07251bf6929282b180ad5a84&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %