Print…
α-Linolenic acid methyl ester ≥70% (por GC)
Fornecedor: TCI
L0051-25ML L0051-100ML
TCIAL0051-25MLEA 95 EUR
TCIAL0051-25ML TCIAL0051-100ML
α-Linolenic acid methyl ester ≥70% (por GC)
α-Linolenic acid methyl ester
Fórmula: C₁₉H₃₂O₂
Ponto de ebulição: 347°C
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 0,8982 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00135851
Número CAS: 301-00-8
EINECS: 206-102-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cce36dbc946c59b40e6a1ba249daf512a79dd6b9&vid=cce36dbc946c59b40e6a1ba249daf512a79dd6b9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %