Print…
Dibenzyl malonate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Malonic acid dibenzyl ester, 1,3-Propanedioic acid dibenzyl ester
M1080-25G M1080-500G M1080-100G
TCIAM1080-25GEA 58 EUR
TCIAM1080-25G TCIAM1080-500G TCIAM1080-100G
Dibenzyl malonate ≥95.0% (por GC)
Dibenzyl malonate
Fórmula: C₁₇H₁₆O₄
Ponto de ebulição: 234°C
Densidade: 1,137 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004779
Número CAS: 15014-25-2
EINECS: 239-099-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=196f53065787ee5d3d569aaeeacfdd22f1dc2a26&vid=196f53065787ee5d3d569aaeeacfdd22f1dc2a26&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %